Tisk…
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304074-25G OR304074-5G
APOSOR304074-25GEA 0 CZK
APOSOR304074-25G APOSOR304074-5G
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064461
CAS číslo: 53562-86-0