Tisk…
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-Isopropanolamine, (R)-(-)-1-Amino-2-propanol, (R)-1-Aminopropan-2-ol, (-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamine, (-)-Isopropanolamine, (R)-1-Amino-2-propanol
OR304058-100G OR304058-25G OR304058-5G
APOSOR304058-100GEA 4370 CZK
APOSOR304058-100G APOSOR304058-25G APOSOR304058-5G
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Vzorec: C₃H₉NO
MW: 75.11
Bod varu: 160 °C
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 0.95
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064428
CAS číslo: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8 II