Tisk…
(S)-(+)-2-Octanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D(+)-2-Octanol, (S)-Octan-2-ol, (S)-(+)-Hexyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy octane, (S)-(+)-Methyl hexyl carbinol
OR304045-1G OR304045-5G
APOSOR304045-1GEA 1540 CZK
APOSOR304045-1G APOSOR304045-5G
(S)-(+)-2-Octanol
(S)-(+)-2-Octanol
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130.23
Bod varu: 179…180 °C
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064283
CAS číslo: 6169-06-8
Merck Index: 12,06850