Tisk…
(R)-(-)-2-Butanol 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
OR304038-1G OR304038-5G OR304038-250MG
APOSOR304038-1GEA 2280 CZK
APOSOR304038-1G APOSOR304038-5G APOSOR304038-250MG
(R)-(-)-2-Butanol 99+%
(R)-(-)-2-Butanol
Vzorec: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Bod varu: 99…100 °C
Bod tání: –114 °C
Hustota: 0,806 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064280
CAS číslo: 14898-79-4
UN: 1120
ADR: 3,II