Tisk…
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-2-Amino-1,1-diphenylpropan-1-ol
OR304003-5G
APOSOR304003-5GEA 3640 CZK
APOSOR304003-5G
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Vzorec: C₁₅H₁₇NO
MW: 227,30 g/mol
Bod tání: 102…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677967
CAS číslo: 78603-93-7