Tisk…
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303984-1G OR303984-500MG
APOSOR303984-1GEA 3410 CZK
APOSOR303984-1G APOSOR303984-500MG
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₈ClN₃O₂S
MW: 257,7 g/mol
Bod tání: 253…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074287
CAS číslo: 847560-46-7