1-Methyl-4-(methylsulphanyl)carbothioylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303969-1G
OR303969-500MG
OR303969-5G
APOSOR303969-1GEA
9560
CZK
APOSOR303969-1G
APOSOR303969-500MG
APOSOR303969-5G
1-Methyl-4-(methylsulphanyl)carbothioylpiperazine
1-Methyl-4-(methylsulphanyl)carbothioylpiperazine
Vzorec:
C₇H₁₄N₂S₂ MW: 190,33 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22373667 CAS číslo: 98428-90-1 |