Tisk…
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopentapyrazole-3-carboxylate
OR303964-1G
APOSOR303964-1GEA 1450 CZK
APOSOR303964-1G
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Bod tání: 124…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778361
CAS číslo: 5932-31-0