Tisk…
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303963-1G OR303963-5G OR303963-25G
APOSOR303963-1GEA 953 CZK
APOSOR303963-1G APOSOR303963-5G APOSOR303963-25G
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₃
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437477
CAS číslo: 185847-84-1