Tisk…
2-[Methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303960-1G OR303960-500MG OR303960-5G
APOSOR303960-1GEA 9560 CZK
APOSOR303960-1G APOSOR303960-500MG APOSOR303960-5G
2-[Methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile
2-[Methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile
Vzorec: C₁₅H₁₀N₂O
MW: 234,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116187
CAS číslo: 221242-71-3