2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
OR303951-1G
OR303951-500MG
APOSOR303951-1GEA
7670
CZK
APOSOR303951-1G
APOSOR303951-500MG
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Vzorec:
C₉H₅Cl₃N₂O MW: 263,51 g/mol Bod tání: 269…279 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18642801 CAS číslo: 163220-69-7 |