Tisk…
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303949-1G OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA 7670 CZK
APOSOR303949-1G APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂
Bod tání: 36…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10014475
CAS číslo: 1018265-76-3