Tisk…
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303947-1G OR303947-500MG
APOSOR303947-1GEA 7670 CZK
APOSOR303947-1G APOSOR303947-500MG
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃
Bod tání: 161…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22126109
CAS číslo: 1365094-43-4