Tisk…
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303946-1G OR303946-500MG
APOSOR303946-1GEA 7670 CZK
APOSOR303946-1G APOSOR303946-500MG
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O
Bod tání: 224…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22126108
CAS číslo: 906532-83-0