Tisk…
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303925-1G OR303925-5G
APOSOR303925-1GEA 6910 CZK
APOSOR303925-1G APOSOR303925-5G
2-Chloro-3-methylquinoxaline
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Bod tání: 86…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023913
CAS číslo: 32601-86-8