Tisk…
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303921-5G OR303921-10G OR303921-25G
APOSOR303921-5GEA 622 CZK
APOSOR303921-5G APOSOR303921-10G APOSOR303921-25G
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456508
CAS číslo: 20357-20-4