3-Pyridinepropanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(3-Pyridyl)propanol, 3-(3-Hydroxypropyl)pyridine
OR303919-1G
OR303919-5G
APOSOR303919-1GEA
0
CZK
APOSOR303919-1G
APOSOR303919-5G
3-Pyridinepropanol
3-Pyridinepropanol
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006414 CAS číslo: 2859-67-8 |