Tisk…
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3039-100G OR3039-25G OR3039-5G
APOSOR3039-100GEA 5200 CZK
APOSOR3039-100G APOSOR3039-25G APOSOR3039-5G
4-Chlorobenzoylacetonitrile
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆ClNO
Bod tání: 128…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051625
CAS číslo: 4640-66-8