Tisk…
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR303892-1G OR303892-5G OR303892-250MG
APOSOR303892-1GEA 5200 CZK
APOSOR303892-1G APOSOR303892-5G APOSOR303892-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697588
CAS číslo: 10177-24-9
UN: 1760
ADR: 8 III