Tisk…
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dichloroisonicotinaldehyde
OR303891-5G
APOSOR303891-5GEA 2780 CZK
APOSOR303891-5G
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
2,5-Dichloro-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,0000 g/mol
Bod tání: 73…74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06410679
CAS číslo: 102645-33-0