Tisk…
5-cyanopicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
OR303889-5G
APOSOR303889-5GEA 2110 CZK
APOSOR303889-5G
5-cyanopicolinic acid
5-cyanopicolinic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,121 g/mol
Bod tání: 212…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152775
CAS číslo: 53234-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III