Tisk…
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichloroisonicotinonitrile
OR303883-500MG OR303883-1G
APOSOR303883-500MGEA 15940 CZK
APOSOR303883-500MG APOSOR303883-1G
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173 g/mol
Bod tání: 77…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193096
CAS číslo: 184416-82-8