Tisk…
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303865-1G OR303865-500MG
APOSOR303865-1GEA 22160 CZK
APOSOR303865-1G APOSOR303865-500MG
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod tání: 173…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922688
CAS číslo: 204847-72-3