Tisk…
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-5-iodonicotinonitrile
OR303862-1G OR303862-500MG
APOSOR303862-1GEA 25460 CZK
APOSOR303862-1G APOSOR303862-500MG
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂ClIN₂
MW: 264,45 g/mol
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16710295
CAS číslo: 856213-95-1