Tisk…
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303861-1G OR303861-500MG
APOSOR303861-1GEA 25460 CZK
APOSOR303861-1G APOSOR303861-500MG
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18258701
CAS číslo: 398457-04-0