Tisk…
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303859-1G OR303859-500MG
APOSOR303859-1GEA 25460 CZK
APOSOR303859-1G APOSOR303859-500MG
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇Cl₂NO
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405630
CAS číslo: 727648-72-8