Tisk…
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303854-1G OR303854-500MG
APOSOR303854-1GEA 25460 CZK
APOSOR303854-1G APOSOR303854-500MG
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂Cl₂N₂
Bod tání: 174…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16140331
CAS číslo: 206446-45-9