Tisk…
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303853-1G OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA 25460 CZK
APOSOR303853-1G APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₄Cl₃NO
Bod tání: 74…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025893
CAS číslo: 1147979-44-9