3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Acetyl-2-pyridinecarboxylic acid
OR303851-1G
OR303851-500MG
APOSOR303851-1GEA
25460
CZK
APOSOR303851-1G
APOSOR303851-500MG
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₇NO₃ MW: 165,15 g/mol Bod tání: 131 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16140257 CAS číslo: 716362-04-8 |