Tisk…
2,4-Dichloro-3-formylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dichloronicotinaldehyde, 2,4-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde, 2,4-Dichloro-3-formylpyridine, 2,4-Dichloro-3-pyridinecarboxaldehyde
OR303843-25G
APOSOR303843-25GEA 4240 CZK
APOSOR303843-25G
2,4-Dichloro-3-formylpyridine 98%
2,4-Dichloro-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437909
CAS číslo: 134031-24-6