Tisk…
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303823-1G OR303823-5G OR303823-25G
APOSOR303823-1GEA 2030 CZK
APOSOR303823-1G APOSOR303823-5G APOSOR303823-25G
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Methyl-4-aminopicolinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956000
CAS číslo: 71469-93-7