Tisk…
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303820-1G OR303820-500MG
APOSOR303820-1GEA 19110 CZK
APOSOR303820-1G APOSOR303820-500MG
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Vzorec: C₈H₆BrCl₂NO₂
MW: 298,96 g/mol
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193100
CAS číslo: 1192263-86-7