Tisk…
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303811-1G OR303811-500MG
APOSOR303811-1GEA 16040 CZK
APOSOR303811-1G APOSOR303811-500MG
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrClN₂
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622809
CAS číslo: 1211515-17-1