Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303807-1G
OR303807-500MG
APOSOR303807-1GEA
19110
CZK
APOSOR303807-1G
APOSOR303807-500MG
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Bod tání: 44…46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16140350 CAS číslo: 1221791-78-1 |