Tisk…
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303806-1G OR303806-500MG
APOSOR303806-1GEA 19110 CZK
APOSOR303806-1G APOSOR303806-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃S
MW: 264,31 g/mol
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140353
CAS číslo: 1221792-06-8