Tisk…
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303805-1G OR303805-500MG
APOSOR303805-1GEA 19110 CZK
APOSOR303805-1G APOSOR303805-500MG
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₃
MW: 222.025 g/mol
Bod tání: 151…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025889
CAS číslo: 1147979-40-5