Tisk…
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303804-1G OR303804-500MG
APOSOR303804-1GEA 19110 CZK
APOSOR303804-1G APOSOR303804-500MG
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,2 g/mol
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140282
CAS číslo: 99060-45-4