Tisk…
Bicyclo[4.4.0]-2-decanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: perhydronaphthalen-2-one
OR30379-1G OR30379-10G
APOSOR30379-1GEA 2980 CZK
APOSOR30379-1G APOSOR30379-10G
Bicyclo[4.4.0]-2-decanone
Bicyclo[4.4.0]-2-decanone
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 4832-17-1