Tisk…
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303785-1G OR303785-5G
APOSOR303785-1GEA 2530 CZK
APOSOR303785-1G APOSOR303785-5G
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234495
CAS číslo: 30532-36-6