Tisk…
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
OR303784-1G OR303784-500MG
APOSOR303784-1GEA 5130 CZK
APOSOR303784-1G APOSOR303784-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266.3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656857
CAS číslo: 33814-94-7