Tisk…
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303783-1G OR303783-500MG
APOSOR303783-1GEA 15310 CZK
APOSOR303783-1G APOSOR303783-500MG
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839163
CAS číslo: 315494-03-2