Tisk…
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303779-100MG OR303779-250MG
APOSOR303779-100MGEA 1120 CZK
APOSOR303779-100MG APOSOR303779-250MG
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910348
CAS číslo: 265107-43-5