Tisk…
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR303775-5G
APOSOR303775-5GEA 2240 CZK
APOSOR303775-5G
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Bod tání: 96…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05662396
CAS číslo: 158669-26-2