Tisk…
Ethyl-3-chloropicolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-chloropicolinate, Ethyl 3-chloro-2-pyridinecarboxylate
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 15310 CZK
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chloropicolinate
Ethyl-3-chloropicolinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6076 g/mol
Bod varu: 104…106 °C/0.7mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656307
CAS číslo: 128073-20-1