Tisk…
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30377-100G OR30377-500G OR30377-25G
APOSOR30377-100GEA 992 CZK
APOSOR30377-100G APOSOR30377-500G APOSOR30377-25G
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Bod tání: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013781
CAS číslo: 4771-80-6
UN: 3265
ADR: 8,II