Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303768-1G
OR303768-5G
APOSOR303768-1GEA
857
CZK
APOSOR303768-1G
APOSOR303768-5G
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate
Vzorec:
C₇H₅Cl₂NO₂ Bod tání: 28…29 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09951944 CAS číslo: 623585-74-0 |