Tisk…
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303754-1G OR303754-500MG
APOSOR303754-1GEA 15310 CZK
APOSOR303754-1G APOSOR303754-500MG
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₀ClN₃O₂
Bod tání: 118…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12923074
CAS číslo: 633283-53-1