Tisk…
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR303752-1G OR303752-250MG
APOSOR303752-1GEA 3230 CZK
APOSOR303752-1G APOSOR303752-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847277
CAS číslo: 65515-33-5