Tisk…
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303743-1G OR303743-250MG OR303743-5G
APOSOR303743-1GEA 10650 CZK
APOSOR303743-1G APOSOR303743-250MG APOSOR303743-5G
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09933994
CAS číslo: 80383-38-6