Tisk…
Methyl-6-piperazinonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303741-1G OR303741-100MG OR303741-250MG
APOSOR303741-1GEA 7410 CZK
APOSOR303741-1G APOSOR303741-100MG APOSOR303741-250MG
Methyl-6-piperazinonicotinate
Methyl-6-piperazinonicotinate
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₂
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00894966
CAS číslo: 132144-03-7